SAB1412035
ANTI-FOXC2 antibody produced in mouse
clone 3H3, ascites fluid
Sinonimo/i:
FKHL14, FOXC2, LD, MFH-1, MFH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3H3, monoclonal
PM
antigen 34.65 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMλ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FOXC2(2303)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
AASWYLNHSGDLNHLPGHTFAAQQQTFPNVREMFNSHRLGIENSTLGESQVSGNASCQLPYRSTPPLYRHAAPYSYDCTKY
WGK 3