MABT200
Anti-COL1A2, clone alpha2CT, Azide Free Antibody
clone alpha2CT, from mouse
Sinonimo/i:
Annexin A6, 67 kDa calelectrin, Annexin VI, Annexin-6, Calphobindin-II, CPB-II, Lipocortin VI, Protein III, p68, p70
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
alpha2CT, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
activity assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgAκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANXA6(309)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected COL1A2 in human bone tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2