SAB1409779
Monoclonal Anti-TWIST1 antibody produced in mouse
clone 3A2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACS3, BPES2, BPES3, SCS, TWIST, bHLHa38
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A2, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.07 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST1(7291)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PQSYEELQTQRVMANVRERQRTQSLNEAFAALRKIIPTLPSDKLSKIQTLKLAARYIDFLYQVLQSDELDSKMASCSYVAHERLSYAFSVWRMEGAWSMSASH
WGK 3