Documenti fondamentali
DR1088
Sigma-Aldrich
Anti-TWIST1 Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-TWIST Homolog 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TWIST1(7291)
mouse ... Twist1(22160)
Descrizione generale
Purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein.
Recognizes the ~25 kDa TWIST1 protein in HeLa cells.
This Anti-TWIST1 Rabbit pAb is validated for use in Immunoblotting for the detection of TWIST1.
Immunogeno
Full-length, human TWIST1 (aa 1-202)
Human
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 µg/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.