SAB1409077
Monoclonal Anti-AMBP antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EDC1, HCP, HI30, IATIL, ITI, ITIL, ITILC, UTI
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 38.7 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AMBP(259)
Descrizione generale
Immunogeno
Mouse monoclonal antibody raised against a full length native AMBP.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)