14621C
EX-CELL® 620 HSF Serum-Free Medium for Hybridoma Cells
Low-protein, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Descrizione
for research or for further manufacturing use
Sterilità
sterile-filtered
Forma fisica
liquid
tecniche
cell culture | hybridoma: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
NaHCO3: 1.6 g/L
HEPES: 7.5 mM
L-glutamine: no
glucose: 3.45 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Note legali
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3