SAB1405357
Monoclonal Anti-IL31RA antibody produced in mouse
clone 3C9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRL, CRL3, GLM-R, GLMR, GPL, IL-31RA, MGC125346, PRO21384
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3C9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... IL31RA(133396)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
LPAKPENISCVYYYRKNLTCTWSPGKETSYTQYTVKRTYAFGEKHDNCTTNSSTSENRASCSFFLPRITIPDNYTIEVEAENGDGVIKSHMTYWRLENIA
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1