AV48473
Anti-MTR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mtr Antibody, Mtr Antibody - Anti-MTR antibody produced in rabbit, Anti-5-Methyltetrahydrofolate-homocysteine methyltransferase, Anti-FLJ45386
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
140 kDa
Reattività contro le specie
rat, guinea pig, mouse, horse, human, rabbit, bovine
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTR(4548)
Descrizione generale
Rabbit Anti-MTR antibody recognizes chicken, human, mouse, rat, and bovine MTR.
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3