SAB1404983
Monoclonal Anti-PRKCBP1 antibody produced in mouse
clone 6A12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC31836, PRKCBP1, PRO2893, RACK7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6A12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZMYND8(23613)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DEQKSKNEPEDTEDKEGCQMDKEPSAVKKKPKPTNPVEIKEELKSTSPASEKADPGAVKDKASPEPEKDFSEKAKPSPHPIKDKLKGKDETDSPTVHL
WGK 1