SAB1404402
Monoclonal Anti-SPI1, (N-terminal) antibody produced in mouse
clone 2G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
OF, PU.1, SFPI1, SPI-1, SPI-A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G1, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~39.31 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPI1(6688)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MEGFPLVPPPSEDLVPYDTDLYQRQTHEYYPYLSSDGESHSDHYWDFHPHHVHSEFESFAENNFTELQSVQPPQLQQLYRHMELEQMHVLDTPMVPPHPSLGHQVSYLPRMCLQYPSLSP
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1404402-100UG | 4061829626594 |