R8779
Anti-Rab7 antibody, Mouse monoclonal
~2 mg/mL, clone Rab7-117, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Rab7 Antibody, Rab7 Antibody - Monoclonal Anti-Rab7 antibody produced in mouse, Anti-Ras-associated protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Rab7-117, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~24 kDa
Reattività contro le specie
bovine, human, monkey, mouse, chicken, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Concentrazione
~2 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa total cell extract
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)