R4779
Anti-Rab7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-Ras-Related Protein Rab7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~23 kDa
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK and mouse NIH-3T3 cells fixed and permeabilized with 3% paraformaldehyde followed by 0.4% saponin
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using extract of human A431 cells
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RAB7A(7879)
mouse ... Rab7(19349)
rat ... Rab7a(29448)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?