Documenti fondamentali
SAB1404142
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NPAS2 antibody produced in mouse
clone 6C9, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ23138, MGC71151, MOP4, PASD4, bHLHe9
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C9, monoclonal
PM
antigen ~36.34 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPAS2(4862)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. A similar mouse protein may play a regulatory role in the acquisition of specific types of memory. It also may function as a part of a molecular clock operative in the mammalian forebrain. (provided by RefSeq)
Immunogeno
NPAS2 (NP_002509, 646 a.a. ~ 738 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NLTTPASTSQDASQCQPSPDFSHDRQLRLLLSQPIQPMMPGSCDARQPSEVSRTGRQVKYAQSQTVFQNPDAHPANSSSAPMPVLLMGQAVLH
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)