05-412
Anti-GSK3 Antibody, clone 4G-1E
clone 4G-1E, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4G-1E, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, Dictyostelium sp., Schizosaccharomyces pombe, rat, vertebrates, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Compatibilità
not suitable for immunoprecipitation
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GSK3A(2931)
mouse ... Gsk3A(606496)
rat ... Gsk3A(50686)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Not recommended.
Immunocytochemistry:
10 µg/mL of a previous lot showed positive immunostaining for GSK3 in L6 cells fixed with acetone.
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Qualità
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected GSK3 in RIPA lysates from human Jurkat cells; previously GSK3 was detected in RIPA lysates from human A431, rat L6 and PC12, and mouse 3T3 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-303, Jurkat cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1