SAB1404113
Monoclonal Anti-NDUFS3 antibody produced in mouse
clone 1D6, ascites fluid
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D6, monoclonal
PM
antigen ~55.15 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFS3(4722)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MAAAAVARLWWRGILGASALTRGTGRPSVLLLPVRRESAGADTRPTVRPRNDVAHKQLSAFGEYVAEILPKYVQQVQVSCFNELEVCIHPDGVIPVLTFLRDHTNAQFKSLVDLTAVDVPTRQNRFEIVYNLLSLRFNSRIRVKTYTDELTPIESAVSVFKAANWYEREIWDMFGVFFANHPDLRRILTDYGFEGHPFRKDFPLSGYVELRYDDEVKRVVAEPVELAQEFRKFDLNSPWEAFPVYRQPPESLKLEAGDKKPDAK
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)