FCMAB181F
Milli-Mark® Anti-CD14 -FITC Antibody, clone TUK4
clone TUK4, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
Monocyte differentiation antigen CD14, Myeloid cell-specific leucine-rich glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TUK4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD14(929)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PBMCs
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2