07-330-AF488
Anti-Partitioning-defective 3 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Partitioning defective 3 homolog, PAR-3, PARD-3, Atypical PKC isotype-specific-interacting protein, ASIP, CTCL tumor antigen se2-5, PAR3-alpha, Partitioning-defective 3, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
monkey, canine, human, rat, frog, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PARD3(56288)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
The unconjugated antibody (Cat. No. 07-330) is shown to be suitable also for Western blotting, immunocytochemistry, and immunohistochemistry applications.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Partitioning-defective 3 in HUVECs.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2