Documenti fondamentali
SAB1403415
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF598 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp762F135, FLJ00086
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZNF598(90850)
Immunogeno
ZNF598 (NP_835461, 28 a.a. ~ 126 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SCVLCCGDLEATALGRCDHPVCYRCSTKMRVLCEQRYCAVCREELRQVVFGKKLPAFATIPIHQLQHEKKYDIYFADGKVYALYRQLLQHECPRCPELP
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)