Documenti fondamentali
12665
Sigma-Aldrich
Potassium (poly)sulfide
≥42% K2S basis
Sinonimo/i:
Potassium polysulfide
About This Item
Formula condensata:
K2S/n
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.22
Stato:
solid
Livello qualitativo
Stato
solid
Concentrazione
≥42% (K2S)
Stringa SMILE
[K+].S
InChI
1S/K.H2S/h;1H2/q+1;
ZOCLAPYLSUCOGI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Potassium polysulfide shows high aqueous solubility and can act as high energy density half-cells for secondary electrochemical storage systems. It can be used as a sulfur source for synthesizing sulfur nanoparticles.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Self-heat. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
An energetic medium for electrochemical storage utilizing the high aqueous solubility of potassium polysulfide.
Licht S.
Journal of the Electrochemical Society, 134(9), 2137-2141 (1987)
Production of sulfur nanoparticles from aqueous solution of potassium polysulfide.
Massalimov I A, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 85(12), 1832-1837 (2012)