Z267791
Round crystal window
ZnSe, diam. × thickness 13 mm × 2 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
ZnSe
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
13 mm × 2 mm
Trasmittanza
20,000-45,400 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 2.4 (at 2 μm)
Categorie correlate
Descrizione generale
A hard and brittle crystal; inert; ideal material for ATR.
Cut and polished quality crystal windows.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267791-1EA | 4061833304723 |