Z267627
Round crystal window
KBr, diam. × thickness 25 mm × 2 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
Prodotti consigliati
Materiali
KBr
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
25 mm × 2 mm
Trasmittanza
40,000-400,000 (wavenumbers (cm-1))
Indice di rifrazione
n/D 1.53 (at 2 μm)
Categorie correlate
Descrizione generale
Cut and polished quality crystal windows.
Very soft, water soluble crystal; low cost and good transmission range; fogs.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z267627-1EA | 4061833304587 |