SAB1402607
Monoclonal Anti-SAR1A antibody produced in mouse
clone 3G5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SAR1, SARA1, Sara, masra2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~47.89 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SAR1A(56681)
Immunogeno
Sequence
MSFIFEWIYNGFSSVLQFLGLYKKSGKLVFLGLDNAGKTTLLHMLKDDRLGQHVPTLHPTSEELTIAGMTFTTFDLGGHEQARRVWKNYLPAINGIVFLVDCADHSRLVESKVELNALMTDETISNVPILILGNKIDRTDAISEEKLREIFGLYGQTTGKGNVTLKELNARPMEVFMCSVLKRQGYGEGFRWLSQYID
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SAB1402607-100UG | 4061829616335 |