345759
Anti-Ganglioside GM₂ Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
TLC Immunoblotting (1:100, colorimetric)
Attenzione
Altre note
Kusunoki, S., et al. 1987. Neurology 37, 1795.
WGK 1