Documenti fondamentali
SML2532
Sigma-Aldrich
Jedi2
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Methyl-5-(2-thienyl)-3-furancarboxylic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H8O3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)c2[o]c(c(c2)C(=O)O)C
InChI
1S/C10H8O3S/c1-6-7(10(11)12)5-8(13-6)9-3-2-4-14-9/h2-5H,1H3,(H,11,12)
YXDCRSXNEOKXDE-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Jedi2 is an activator of the mechanosensitive Piezo1 channel that binds at a different place from Yoda1. It exhibits long-range allosteric gating, activating Piezo1 through the extracellular side of its peripheral blade-like structure rather than the C-terminal extracellular domain of the pore.
Piezo1 channel activator
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)