438227
Idrossilamina
50 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
HDA
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
9 mmHg ( 40 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Concentrazione
50 wt. % in H2O
P. ebollizione
>100 °C
Punto di fusione
8 °C (46 °F)
Solubilità
water: soluble
Densità
1.078 g/mL at 25 °C
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NO
InChI
1S/H3NO/c1-2/h2H,1H2
AVXURJPOCDRRFD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Profarmaco per l′agente cardiovascolare Nω-idrossi-L-arginina (NOHA, precursore del monossido di azoto)
- Idrossiaminoguanidine in qualità di agenti anticancro
- Agonisti del recettore del glucocorticoide non steroideo 2,3-diidrochinolina con ridotta transattivazione della fosfoenolpiruvato carbossichinasi (PEPCK)
- Derivati carbossiamidici dell′ofloxacina con migliorate proprietà antibiotiche
- Inibitori dell′enzima di conversione del TNF-α (TACE) basati sugli analoghi della coumarina
- Inibitori dell′integrasi dell′HIV
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Desen. Expl. 4 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Blood, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?