Documenti fondamentali
SAB1402248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LAD1, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LadA, MGC10355
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LAD1(3898)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene may be an anchoring filament that is a component of basement membranes. It may contribute to the stability of the association of the epithelial layers with the underlying mesenchyme. (provided by RefSeq)
Immunogeno
LAD1 (NP_005549.2, 418 a.a. ~ 517 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SESVKSRGLPCTELFVAPVGVASKRHLFEKELAGQSRAEPASSRKENLRLSGVVTSRLNLWISRTQESGDQDPQEAQKASSATERTQWGQKSDSSLDAEV
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)