SAB1400573
Monoclonal Anti-BCL11A antibody produced in mouse
clone 3D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BCL11A-L, Anti-BCL11A-S, Anti-BCL11A-XL, Anti-CTIP1, Anti-EVI9, Anti-FLJ10173, Anti-KIAA1809
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BCL11A(53335)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MSRRKQGKPQHLSKREFSPEPLEAILTDDEPDHGPLGAPEGDHDLLTCGQCQMNFPLGDILIFIEHKRKQCNGSLCLEKAVDKPPSPS
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato