SAB1305535
MONOCLONAL ANTI-MYC TAG antibody produced in mouse
clone 9E10, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Tag from c-Myc protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
tecniche
western blot: 1:2,000
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)