Documenti fondamentali
06-549
Sigma-Aldrich
Anti-c-Myc Tag Antibody
UPSTATE®, rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Transcription factor p64, avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, myc proto-oncogene protein, v-myc avian myelocytomatosis viral oncogene homolog, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
Nome del prodotto
Anticorpo anti-tag Myc, Upstate®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Gli epitopi tag sono utili per la marcatura e la rivelazione delle proteine mediante tecniche di immunoblotting, immunoprecipitazione e immunocolorazione. Grazie alle loro piccole dimensioni, è improbabile che influenzino le proprietà biochimiche delle proteine con tag. L′epitopo tag Myc è ampiamente utilizzato per rivelare l'espressione di proteine ricombinanti in sistemi cellulari di batteri, lieviti, insetti e mammiferi.
Specificità
Reattività crociata con altre specie non testata.
Riconosce ed è specifico per la Myc umana e le proteine ricombinanti che contengono l'epitopo tag Myc.
Immunogeno
Epitopo: aa 409-420
Peptide sintetico corrispondente ai residui 409-420 della Myc umana (MEQKLISEEDLN).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Epitopi tag & uso generale
Immunocitochimica:
è stato riportato che questo anticorpo rivela le proteine con tag Myc in cellule transfettate.
L′anti-tag Myc è un anticorpo idoneo per applicazioni di IC e WB.
Sottocategoria di ricerca
Epitopi tag
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule NIH/3T3 transfettate con subunità Myc-PP2A A.
Western blotting:
questo anticorpo diluito 1:500 ha permesso di rivelare la myc-PP2A su 10 μg di lisati di cellule NIH/3T3 transfettate con subunità Myc-PP2A A.
Descrizione del bersaglio
Peso molecolare previsto per la Myc umana: 49 kDa. Il peso molecolare osservato può variare.
Stato fisico
Anticorpo di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina (pH 7,4) 0,1 M, NaCl 0,15 M con azoturo di sodio allo 0,05%. Soluzione congelata
Cromatografia con proteina A
Formato: purificata
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a -20 ºC.
Risultati analitici
Controllo
Controllo positivo per la Myc umana: espressione diffusa, compresi il lisato di cellule A431, il lisato di cellule di tumore ovarico o il tessuto di carcinoma mammario. Proteina di fusione Myc espressa nelle cellule.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
The zebrafish Iroquois gene iro7 positions the r4/r5 boundary and controls neurogenesis in the rostral hindbrain.
Lecaudey, V; Anselme, I; Rosa, F; Schneider-Maunoury, S
Development null
V M Draviam et al.
The Journal of cell biology, 152(5), 945-958 (2001-03-10)
In this paper, we show that substrate specificity is primarily conferred on human mitotic cyclin-dependent kinases (CDKs) by their subcellular localization. The difference in localization of the B-type cyclin-CDKs underlies the ability of cyclin B1-CDK1 to cause chromosome condensation, reorganization
Subunit composition and alternative splicing regulate membrane delivery of kainate receptors.
Jaskolski, F; Coussen, F; Nagarajan, N; Normand, E; Rosenmund, C; Mulle, C
The Journal of Neuroscience null
Mxi1-SRalpha: a novel Mxi1 isoform with enhanced transcriptional repression potential.
Dugast-Darzacq, C; Pirity, M; Blanck, JK; Scherl, A; Schreiber-Agus, N
Oncogene null
Tubulin-targeting chemotherapy impairs androgen receptor activity in prostate cancer.
Zhu ML, Horbinski CM, Garzotto M, Qian DZ, Beer TM, Kyprianou N
Cancer Research null