Documenti fondamentali
SAB1305096
Sigma-Aldrich
ANTI-VIMENTIN (S82) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
VIM, Vimentin
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
application:
IF
IHC
WB
Reattività contro le specie:
human, mouse
tecniche:
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
citations:
3
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
53652 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: 1:200
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VIM(7431)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Hongnan Jiang et al.
Oncology reports, 48(5) (2022-10-01)
The present study aimed to investigate the underlying regulatory mechanism of MYCL proto‑oncogene (MYCL) in triple‑negative breast cancer (TNBC) progression. In vitro experiments were performed to confirm the functional roles of MYCL in TNBC, and its effects on the JAK/STAT3 pathway