S9318
Sandoz 58-035
>98% (HPLC), powder, acyl-CoA:cholesterol acyltransferase (ACAT) inhibitor
Sinonimo/i:
3-[Decyldimethylsilyl]-N-[2-(4-methylphenyl)-1-phenethyl]propanamide, SA 58-035
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Sandoz 58-035, >98% (HPLC), powder
Livello qualitativo
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white
Solubilità
DMSO: 16 mg/mL
H2O: insoluble
Ideatore
Novartis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC[Si](C)(C)CCC(=O)NC(Cc1ccc(C)cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C30H47NOSi/c1-5-6-7-8-9-10-11-15-23-33(3,4)24-22-30(32)31-29(28-16-13-12-14-17-28)25-27-20-18-26(2)19-21-27/h12-14,16-21,29H,5-11,15,22-25H2,1-4H3,(H,31,32)
NBYATBIMYLFITE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... SOAT1(6646)
rat ... Soat1(81782)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Cholesterol undergoes esterification to improve transport. Cholesterol esters are more easily packaged into the interior of lipoproteins - increasing the quantity that can be readily transported in the blood stream.
Randomized controlled clinical studies have suggested 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A (HMG-CoA) reductase inhibitors (statins) are effective in both primary and secondary prevention of cardiovascular disease (CVD) events.