S7817
Scriptaid
≥95%, solid
Sinonimo/i:
6-(1,3-Dioxo-1H, 3H-benzo[de]isoquinolin-2-yl)-hexanoic acid hydroxyamide
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Stato
solid
Punto di fusione
160-161 °C
Solubilità
DMSO:methanol (1:1): complete 2 mg/ml, clear, colorless to faintly yellow
DMSO: 1 mg/mL
methanol: soluble
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
ONC(=O)CCCCCN1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C18H18N2O4/c21-15(19-24)10-2-1-3-11-20-17(22)13-8-4-6-12-7-5-9-14(16(12)13)18(20)23/h4-9,24H,1-3,10-11H2,(H,19,21)
JTDYUFSDZATMKU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Epigenetic modifications are thought to occur through two key interconnected processes—DNA methylation and the covalent modification of histones.