S7632
N-Succinyl-Ala-Ala-Val-Ala p-nitroanilide
protease substrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (TLC)
Stato
powder
Solubilità
DMF: 10 mg/mL, clear, colorless
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)C(NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)Nc1ccc(cc1)N(=O)=O
InChI
1S/C24H34N6O9/c1-12(2)20(24(37)27-14(4)22(35)28-16-6-8-17(9-7-16)30(38)39)29-23(36)15(5)26-21(34)13(3)25-18(31)10-11-19(32)33/h6-9,12-15,20H,10-11H2,1-5H3,(H,25,31)(H,26,34)(H,27,37)(H,28,35)(H,29,36)(H,32,33)
IYHHIHIBYVIDMJ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Npy(109648)
Descrizione generale
Applicazioni
- Bacillus pumilus alkaline protease (DHAP)
- mesophilic subtilisin Carlsberg (sC) to assess the hydrolytic activity of wild-type and mutant sC
- Pseudoalteromonas arctica cold-active protease (Pro21717)
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?