S7135
Span® 85
Sinonimo/i:
Sorbitane trioleate
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
non-ionic
Livello qualitativo
PM
957.52 g/mol
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, faintly to light yellow
HLB
1.8
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)C1OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)[C@H]1OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C60H108O8/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-56(62)65-52-54(61)59-60(68-58(64)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)55(53-66-59)67-57(63)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54-55,59-61H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27+/t54-,55+,59-,60-/m1/s1
ZBNRGEMZNWHCGA-WECPCUOASA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
437.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
225 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?