Documenti fondamentali
RAB1284
Sigma-Aldrich
Human BAMBI ELISA
for serum, plasma and cell culture supernatants
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma
sample type serum
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... BAMBI(25805)
Descrizione generale
BAMBI (bone morphogenic protein and activin membrane-bound inhibitor) gene codes for a transmembrane glycoprotein which is a pseudo receptor belonging to the family of TGF-β (transforming growth factor β receptor) type I receptors. BAMBI is predominantly expressed in placenta, spleen and kidney medulla and also found liver, prostate, gut and kidney cortex.
This ELISA antibody pair detects Human BAMBI. Other species not yet determined.
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached Protocolfor details.
Azioni biochim/fisiol
BAMBI (bone morphogenic protein and activin membrane-bound inhibitor) acts as an inhibitor of TGF-β (transforming growth factor β receptor) signalling which causes epithelial-mesenchymal transition. Upregulation of BAMBI gene is observed in chronic obstructive pulmonary disease and a number of cancer including thyroid, liver, colorectal cancer and ovarian cancer. BAMBI might regulate the events of inflammation and remodeling processes.
Altre note
A sample Certificate of Analysis is available for this product. Please type the word sample in the text box provided for lot number.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Downregulation of the TGFβ Pseudoreceptor BAMBI in Non?Small Cell Lung Cancer Enhances TGFβ Signaling and Invasion.
Marwitz S, et al.
Cancer Research (2016)
Dysregulation of the Transforming Growth Factor β Pathway in Induced Pluripotent Stem Cells Generated from Patients with Diamond Blackfan Anemia
Jingping G, et al.
PLoS ONE, 10(8), e0134878-e0134878 (2015)
LPS/TLR4 Signaling Enhances TGF-β Response Through Downregulating BAMBI During Prostatic Hyperplasia
Yao H, et al.
Scientific Reports, 6, 27051-27051 (2016)
Kai Liu et al.
Molecular medicine reports, 10(2), 874-880 (2014-06-11)
The upregulation of bone morphogenetic protein and activin membrane‑bound inhibitor (BAMBI) has been observed in several types of malignant cancer, including thyroid, ovarian, liver and colorectal cancer. However, the pathological role and the regulatory mechanism of BAMBI in gastric cancer