R7755
Terreno di coltura RPMI-1640
AutoMod™, without L-glutamine and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Componenti
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
L-glutamine: no
phenol red: yes
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Altre note
Without L-glutamine and sodium bicarbonate.
Quantità
Ricostituzione
Note legali
Comunemente ordinati con questo prodotto
Supplemento
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Powdered media and salt mixtures are extremely hygroscopic and should be protected from atmospheric moisture.