R4883
Resorufin β-D-galactopyranoside
~95%, powder
Sinonimo/i:
3-Phenoxazone 7-(β-D-galactopyranoside)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Resorufin β-D-galactopyranoside, ~95%
Saggio
~95%
Livello qualitativo
Stato
powder
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear, orange to red
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3N=C4C=CC(=O)C=C4Oc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C18H17NO8/c20-7-14-15(22)16(23)17(24)18(27-14)25-9-2-4-11-13(6-9)26-12-5-8(21)1-3-10(12)19-11/h1-6,14-18,20,22-24H,7H2/t14-,15+,16+,17-,18-/m1/s1
QULZFZMEBOATFS-DISONHOPSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?