Key Documents
19-160
Sigma-Aldrich
Used for the study of DNA synthesis where it is incorporated into DNA in place of thymidine, BrdU can be used in conjunction with anti-BrdU for immunocytochemical analysis of cell proliferation.
Sinonimo/i:
Bromodeoxyuridine
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Categoria di ricerca
Tutte
Utilizzato per lo studio della sintesi del DNA nel quale viene incorporato al posto della timidina, il BrdU può essere utilizzato in combinazione con l'anti-BrdU per l'analisi immunocitochimica della proliferazione cellulare.
Stato fisico
C9H11BrN2O5
Stoccaggio e stabilità
2 anni a -20 °C
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Immunocytochemical detection of S-phase cells in normal and neoplastic cervical epithelium by anti-BrdU monoclonal antibody
Fukuda, K, et al
Analytical and Quantitative Cytology and Histology, 12, 135-138 (1990)
Maribel Huerta-Cervantes et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-07)
Gestational diabetes (GD) has been linked with an increased risk of developing metabolic disorders and behavioral abnormalities in the offspring. Oxidative stress is strongly associated with neurodegeneration and cognitive disruption. In the offspring brains in a GD experimental rat model
Gabriel Schneebauer et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 186(7), 867-877 (2016-05-06)
In a process called silvering, European eels prepare for their long-distance migration from European freshwater systems to the Sargasso Sea for reproduction. During this journey, eels perform extended diel vertical migrations, and the concomitant changes in hydrostatic pressure significantly affect
Ramzi A Al-Horani et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 126(4), 1110-1116 (2019-01-25)
Myocardial mitochondrial biogenesis and vascular angiogenesis biomarker responses to postexercise cold-water immersion (CWI) have not been reported. Therefore, to determine those cardiac adaptations, adult male Sprague-Dawley rats were divided into three groups: postexercise CWI (CWI; n = 13), exercise only
Uma Kizhuveetil et al.
Scientific reports, 10(1), 1588-1588 (2020-02-02)
Rhythms in the pseudo-steady state (PSS) levels of reactive species (RS), particularly superoxide and hydroxyl radicals, exist in cancer cells. The RS rhythm characteristics, particularly frequency and amplitude, are entrained (reset) by the anticancer compounds/drugs. In this work, we show