FCMAB101A4
Milli-Mark® Anti-BrdU Antibody, clone BU-1 Alexa Fluor™ 488 conjugated
clone Bu-1, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
BrdU
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Bu-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
all
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
After incorporation of BrdU, all DNA containing species
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2