R3388
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
Sinonimo/i:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyketone
Caratteristiche
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene DS5037-0004
tecniche
cryopreservation: suitable
Descrizione generale
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)