Documenti fondamentali
R0638
Sigma-Aldrich
Rack for Nalgene® cryogenic vials
Holds 50 vials in a 5 × 10 array
Sinonimo/i:
cryovial rack, microtube rack
About This Item
Codice UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.22
Materiali
polycarbonate
Caratteristiche
autoclavable
Holds 50 x vials
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5030-0510
tecniche
cryopreservation: suitable
Colore
white
Descrizione generale
Accept all Nalgene cryogenic vials. Bottom of each well interlocks with vial, allowing one-hand manipulation.
Non-skid rubber feet
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2