R1763
Cryogenic storage rack, stainless steel
Vertical, 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 2 in. boxes
Sinonimo/i:
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Caratteristiche
Holds 4 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene® 5036-0004
tecniche
cryopreservation: suitable
Alt. complessiva
8 3/4 in.
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)