Q1754
Q Sepharose™ High Performance
preswollen, 24-44 μm (wet), average exclusion limit ~4,000,000 Da
Sinonimo/i:
Q Sepharose™
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
preswollen
tecniche
RNA extraction: suitable
Gruppo funzionale matrice
, —CH2N+(CH3)3
Dimensione particelle
24-44 μm (wet)
Dimensione pori
~4,000,000 Da average exclusion limit
pH
2—12
Capacità
150-200 μeq/mL, gel
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Stato fisico
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 - 109.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
38 - 43 °C