Key Documents
PZ0407
Sigma-Aldrich
PF-04957325
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H15F3N8OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
400.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
Azioni biochim/fisiol
PF-04957325 is a cAMP-competitive, potent and selective phosphodiesterase 8 inhibitor (IC50 = 3.05 nM/PDE8A, 0.44 nM/PDE8B, 1 μM/PDE4D with 12-14 nM cAMP; >1 μM/all other PDEs).
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Self-react. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 3