PZ0116
PD-166285 hydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6-(2,6-Dichlorophenyl)-2-[[4-[2-(diethylamino)ethoxy]phenyl]amino]-8-methyl-pyrido[2,3-d]pyrimidin-7(8H)-one dihydrochloride hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
H2O: ≥5 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.Cl.Cl.CCN(CC)CCOc1ccc(Nc2ncc3C=C(C(=O)N(C)c3n2)c4c(Cl)cccc4Cl)cc1
InChI
1S/C26H27Cl2N5O2.2ClH.H2O/c1-4-33(5-2)13-14-35-19-11-9-18(10-12-19)30-26-29-16-17-15-20(25(34)32(3)24(17)31-26)23-21(27)7-6-8-22(23)28;;;/h6-12,15-16H,4-5,13-14H2,1-3H3,(H,29,30,31);2*1H;1H2
FHIIMEXCWLFXBU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3