Documenti fondamentali
PZ0297
Sigma-Aldrich
PF-06305591 dihydrate
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
(αR,βS)-β-Amino-6-(1,1-dimethylethyl)-α-methyl-1H-benzimidazole-2-propanamide dihydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H22N4O · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
310.39
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@@H](C(N)=O)[C@H](N)C1=NC2=CC(C(C)(C)C)=CC=C2N1
InChI
1S/C15H22N4O/c1-8(13(17)20)12(16)14-18-10-6-5-9(15(2,3)4)7-11(10)19-14/h5-8,12H,16H2,1-4H3,(H2,17,20)(H,18,19)/t8-,12+/m1/s1
APWZIFIAVVFPNT-PELKAZGASA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-06305591 is a potent and highly selective sodium channel Nav1.8 inhibitor.
PF-06305591 is safe and has acceptable absorption, distribution, metabolism, and elimination (ADME) properties.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)