Documenti fondamentali
06-868
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-recettore della rianodina-1
Upstate®, from rabbit
Sinonimo/i:
Gamma-amino butyric acid receptor subunit alpha-1, GABA(A) receptor subunit alpha-1, gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor, alpha 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Il neurotrasmettitore GABA (acido gamma-aminobutirrico) si lega a specifici recettori transmembrana nella membrana plasmatica di neuroni sia pre- che post-sinaptici. Sono note tre classi generali di recettori GABA: Recettori GABAA e GABAC (ionotropici) e recettori GABAB (metabotropici). Il recettore GABAA (acido gamma-Aminobutirrico di tipo A) è un complesso multiproteico che funge da canale cloro attivato dal ligando. Questi recettori sono etero-oligomeri, per i quali sono attualmente note 6 subunità (a, b, g, d, e e r). Ci sono almeno 6 diverse isoforme della subunità alfa, e l′espressione delle diverse subunità è soggetta a variazioni durante lo sviluppo. Un aumentato assemblaggio di subunità alpha1 nei recettori post-sinaptici delle sinapsi inibitorie cerebellari è responsabile delle correnti sinaptiche inibitorie osservate durante lo sviluppo postnatale. Ancora, i recettori GABAA contenenti la subunità alpha1 sono importanti nella regolazione delle proprietà gratificanti dell'alcool e l'espressione della subunità alpha1 aumenta dopo un'esposizione cronica all'alcool, il che la rende un potenziale bersaglio terapeutico per la dipendenza da alcool.
Specificità
Altre omologie: uomo (omologia di sequenza del 94%).
Questo anticorpo riconosce il topological domain della subunità α1 del recettore GABAA
Immunogeno
Epitopo: Topological domain
Peptide lineare corrispondente al topological domain della subunità α1 del recettore GABAA del ratto, coniugato con KLH.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: Una diluizione 1:500 da un lotto rappresentativo ha rilevato il recettore GABAA, subunità α1, nel tessuto di ippocampo di ratto.
Analisi di immunoprecipitazione: 5 µl di un lotto rappresentativo hanno immunoprecipitato il recettore GABAA, subunità α1, da un lisato RIPA di preparazione microsomale di cervello di ratto.
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-recettore GABAA, subunità α1 è validato per la rivelazione della subunità α1 del recettore GABAA in applicazioni di IH, IP e WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Qualità
Testato mediante Western blot in lisati da preparazioni microsomiali di tessuto di cervello di ratto.
Western blotting: Una diluizione di 1:10.000 di questo anticorpo ha individuato la subunità α1 del recettore GABAA in 10 µg di lisato di tessuto da preparazione microsomiale di cervello di ratto.
Descrizione del bersaglio
~51 kDa osservato
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisati da preparazioni microsomiali di tessuto di cervello di ratto
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
C P Miralles et al.
The Journal of comparative neurology, 413(4), 535-548 (1999-09-25)
A novel anti-beta(3) subunit-specific GABA(A) receptor (GABA(A)R) antibody has been prepared by immunizing a rabbit with a bacterial fusion protein of the large intracellular loop of the beta(3) subunit. The antiserum immunoprecipitated the solubilized GABA(A) receptor. The anti-beta(3) antibody was
GABA(A) receptor downregulation in brains of subjects with autism.
Fatemi, SH; Reutiman, TJ; Folsom, TD; Thuras, PD
Journal of autism and developmental disorders null
Segregation of different GABAA receptors to synaptic and extrasynaptic membranes of cerebellar granule cells.
Nusser, Z, et al.
The Journal of Neuroscience, 18, 1693-1703 (1998)
Tracking the expression of excitatory and inhibitory neurotransmission-related proteins and neuroplasticity markers after noise induced hearing loss.
Browne, CJ; Morley, JW; Parsons, CH
Testing null
GABA(A) receptor alpha1 subunit mutation A322D associated with autosomal dominant juvenile myoclonic epilepsy reduces the expression and alters the composition of wild type GABA(A) receptors.
Ding, L; Feng, HJ; Macdonald, RL; Botzolakis, EJ; Hu, N; Gallagher, MJ
The Journal of Biological Chemistry null