PZ0137
CP-471474
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-[[[4-(4-Fluorophenoxy)phenyl]sulfonyl]amino]-N-hydrox y-2-methylpropanamide, PF-1626077
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Solubilità
DMSO: ≥20 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)(NS(=O)(=O)c1ccc(Oc2ccc(F)cc2)cc1)C(=O)NO
InChI
1S/C16H17FN2O5S/c1-16(2,15(20)18-21)19-25(22,23)14-9-7-13(8-10-14)24-12-5-3-11(17)4-6-12/h3-10,19,21H,1-2H3,(H,18,20)
QCOQJYRPDUMCNP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1