196440
Batimastat
≥98% (HPLC), solid, Matrix metalloproteinase inhibitor, Calbiochem
Sinonimo/i:
Batimastat, (4-N-Hydroxyamino)-2 R-isobutyl-3 S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide, BB-94, (4-N-Hydroxyamino)-2R-isobutyl-3S-(thienylthiomethyl)succinyl)-L-phenylalanine-N-methylamide, BB-94
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Batimastat, Batimastat primarily used in Inhibition.
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
off-white
Solubilità
DMSO: 50 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)SC[C@@H]([C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)NC)C(=O)NO
InChI
1S/C23H31N3O4S2/c1-15(2)12-17(18(22(28)26-30)14-32-20-10-7-11-31-20)21(27)25-19(23(29)24-3)13-16-8-5-4-6-9-16/h4-11,15,17-19,30H,12-14H2,1-3H3,(H,24,29)(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18+,19+/m1/s1
XFILPEOLDIKJHX-QYZOEREBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Parvathy, S., et al. 1998. Biochemistry37, 1680.
Parvathy, S., et al. 1998. FEBS Lett.431, 63.
Yamamoto, M., et al. 1998. J. Med. Chem.41, 1209.
Moss, M.L., et al. 1997. Nature385, 733.
Eccles, S.A., et al. 1996. Cancer Res.56, 2815.
Brown, P.D. 1995. Advan. Enzyme Regul.35, 293.
Wang, X., et al. 1994. Cancer Res.54, 4726.
Davies, B., et al. 1993. Cancer Res.53, 2087.
WGK 3