444289
Marimastat
An orally active peptidyl hydroxamate-based broad-spectrum MMP inhibitor that targets both the substrate binding site and the active-site Zn2+.
Sinonimo/i:
Marimastat, (2S,3R)-N⁴-((1S)-2,2-Dimethyl-1-((methylamino)carbonyl)propyl)-N¹,2-hydroxy-3-(2-methylpropyl)butanediamide, BB-2516
Saggio
≥98% (NMR)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
white
Solubilità
DMSO: 15 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C15H29N3O5/c1-8(2)7-9(10(19)13(21)18-23)12(20)17-11(14(22)16-6)15(3,4)5/h8-11,19,23H,7H2,1-6H3,(H,16,22)(H,17,20)(H,18,21)/t9-,10+,11-/m1/s1
OCSMOTCMPXTDND-OUAUKWLOSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Tsuji, F., et al. 2002. Cytokine17, 294.
Barlaam, B., et al. 1999. J. Med. Chem.42, 4890.
Whittaker, M., et al. 1999. Chem. Rev.99, 2735.
Rasmussen, H.S., and McCann, P.P. 1997. Pharmacol. Ther.75, 69.
WGK 3